Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen graduerede mikrorør
Artikelnummer. 10393431
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Rød
Ravgul
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Renhed eller kvalitetsklasse:
Biopur
Biopur™
Eppendorf Kvalitet
PCR Rens
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 50
Pakke med 500
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Kapacitet (metrisk) Renhed eller kvalitetsklasse Pakningsstørrelse
10393431 Klar 0,5 ml Biopur Pakke med 50
10458312 Ravgul 0,5 ml PCR Rens Pakke med 500
10160431 Ravgul 1,5 ml Eppendorf Kvalitet Pakke med 1000
10252851 Ravgul 2 ml PCR Rens Pakke med 1000
10548841 Diverse 1,5 ml Eppendorf Kvalitet Pakke med 1000
10702132 Diverse 2 ml Eppendorf Kvalitet Pakke med 1000
10622731 Diverse 0,5 ml Eppendorf Kvalitet Pakke med 500
10767411 Blå 1,5 ml Eppendorf Kvalitet Pakke med 1000
10518721 Klar 1,5 ml Biopur™ Pakke med 100
10241931 Klar 2 ml Biopur Pakke med 100
10292611 Klar 0,5 ml Eppendorf Kvalitet Pakke med 500
10038760 Klar 2 ml Eppendorf Kvalitet Pakke med 1000
10509691 Klar 1,5 ml Eppendorf Kvalitet Pakke med 1000
10170381 Grøn 1,5 ml Eppendorf Kvalitet Pakke med 1000
10282851 Rød 1,5 ml Eppendorf Kvalitet Pakke med 1000
10708571 Gul 1,5 ml - Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10393431 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030121570
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Brug disse rør til sikker håndtering af værdifulde og giftige prøver samt radioaktive stoffer. Eppendorf™ Polypropylen graduerede mikrorør har et hængslet låg med en lille krog, der clipses rundt om kanten af røret.
Brug disse rør til sikker håndtering af værdifulde og giftige prøver samt radioaktive stoffer. EppendorfTM Polypropylen Graduated Microtubes har et hængslet låg med en lille krog, der clipses rundt om kanten af røret.
  • Biofarlige stoffer kan fjernes, fri for aerosoler, gennem en tynd membran i midten af låget med en kanyle
  • Låget åbnes nemt med én hånd
  • Disse rør til 0,5 mL, 1,5 mL og 2 mL har en gradueringsskala og skriveflader
  • 0,5 ml røret er optimeret til brug i PCR* eksperimenter
  • Assorterede farvepakker er en blanding af gul, rød, blå, grøn og farveløs
  • Autoklaverbar mikrostøb til resuspendering af pellets
  • Kan centrifugeres ved op til 23.500xgr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) PCR, Centrifugering
nr. pr. pakke 50/Pk.
Sterilitet Steril
Renhed eller kvalitetsklasse Biopur
Uddannet Ja
Lukketype Hængslet snaphætte
Maks. RCF 30,000 x g