Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylene Graduated Microcentrifuge Tubes
Artikelnummer. 11568242
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11568242 Blå Pakke med 500
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11568242 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. T33110B
Forventet forsendelse: 24-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Use these tubes for a variety of applications. Fisherbrand™ Polypropylene Graduated Microcentrifuge Tubes are ideal for use with PCR systems and centrifugation.
  • Polypropylene graduated tubes
  • Autoclavable
  • Available in a variety of colors for easy identification
  • Available with pick-up tab
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Blå
Materiale Polypropylene
Til brug med (applikation) For PCR, Centrifugation
nr. pr. pakke 500/Pk.
Uddannet Yes
Lukketype Snap Cap