Få mere at vide
Hirschmann™ Graduerede bægerglas af polypropylen
Artikelnummer. p-8011858
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Artikelnummer. 13168089
Brand: Hirschmann™ 7600280
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letter præcis og nem hældning i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Graduerede bæger af polypropylen giver fremragende kemisk resistens.
  • Polypropylen konstruktion
  • Med tud
  • Gennemskinnelig
  • Formstøbt, blå graduering
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 80mm
Inkrementer 2mL
Type Bægerglas
Uddannet Ja