Få mere at vide
Hirschmann™ Graduerede bægerglas af polypropylen
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Beskrivelse
- Polypropylen konstruktion
- Med tud
- Gennemskinnelig
- Formstøbt, blå graduering
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 80mm |
| Inkrementer | 2mL |
| Type | Bægerglas |
| Uddannet | Ja |