Få mere at vide
Polypropylenglycol (P 400), TRC
Artikelnummer. 30391111
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30391111 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30391111 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH54409010ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polypropylene Glycol (P 400)
CAS 25322-69-4
Molekylær formel (C3H6O)nH2O
Mængde 10 mL
Synonym 2-(2-Hydroxypropoxy)propan-1-ol
InChI formel InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMIL CC(O)COC(C)CO
Molekylvægt (g/mol) 76.1