Få mere at vide
Polypropylenglykol 400
Beskrivelse
Det bruges i kosmetiske og farmaceutiske præparater og til fremstilling af emulgerings- eller befugtningsmidler og smøremidler, undertrykker skumdannelse i industrielle processer og til fremstilling af polyurethanharpikser, hydrauliske væsker og forskellige andre materialer. Det fungerer som kvældningsmiddel til fremstilling og karakterisering af organomodificeret SBA-15. Polypropylenglycol og tetraethoxysilan-prækursorer spiller en vigtig rolle til fremstilling af superhydrofobe silicabaserede overflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polypropylene glycol 400 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløseligt i koldt vand. |