Få mere at vide
Polypropylenglykol 400
Artikelnummer. 11315097
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11315097 50 g 50g
11325097 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040811.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134,18 g/mol
Det bruges i kosmetiske og farmaceutiske præparater og til fremstilling af emulgerings- eller befugtningsmidler og smøremidler, undertrykker skumdannelse i industrielle processer og til fremstilling af polyurethanharpikser, hydrauliske væsker og forskellige andre materialer. Det fungerer som kvældningsmiddel til fremstilling og karakterisering af organomodificeret SBA-15. Polypropylenglycol og tetraethoxysilan-prækursorer spiller en vigtig rolle til fremstilling af superhydrofobe silicabaserede overflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-69-4
Molekylær formel (C3H6O)n
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00084446
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC navn 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMIL [H]OC(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polypropylene glycol 400
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Insoluble in cold water.
Mængde 50 g