Få mere at vide
Polypropylenglykol 3.000
Artikelnummer. 11365097
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365097 250 g 250g
11355097 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040814.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134,18 g/mol
Propylenglycol bruges i plastindustrien til fremstilling af polyesterfibre og alkydharpikser. Det bruges som hovedingrediens i frostvæsker til biler og motorkølevæsker og i bremse- og hydraulikvæsker. Det bruges som et fugtighedsbevarende middel i fødevarer og kosmetik. Det bruges som opløsningsmiddel til farve- eller smagsstoffer såvel som i mange orale, injicerbare eller topiske lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-69-4
Molekylær formel (C3H6O)n
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00084446
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC navn 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMIL [H]OC(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polypropylene glycol 3,000
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Soluble in ethyl alcohol,ethyl ether.
Mængde 250 g