Få mere at vide
Polypropylenglykol 3.000
Beskrivelse
Propylenglycol bruges i plastindustrien til fremstilling af polyesterfibre og alkydharpikser. Det bruges som hovedingrediens i frostvæsker til biler og motorkølevæsker og i bremse- og hydraulikvæsker. Det bruges som et fugtighedsbevarende middel i fødevarer og kosmetik. Det bruges som opløsningsmiddel til farve- eller smagsstoffer såvel som i mange orale, injicerbare eller topiske lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polypropylene glycol 3,000 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethylalkohol, ethylether. |