Få mere at vide
Polypropylenglykol 2000
Beskrivelse
Bruges til at fremstille polyesterforbindelser, absorbere ekstra vand og opretholde fugt i visse lægemidler, kosmetik eller fødevarer og som basis for afisningsopløsninger. Propylenglycol bruges af den kemiske, fødevare- og farmaceutiske industri som frostvæske. Det er et opløsningsmiddel til madfarver og smagsstoffer og i maling- og plastindustrien. Propylenglycol bruges også til at skabe kunstig røg eller tåge, der bruges i brandslukningstræning og i teatralske produktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polypropylene glycol 2000 |
| Tæthed | 1.002 |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | 194 °C (381 °F) |
| Brydningsindeks | 1.451 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, ethanol, diethylether og kloroform. |
| Formel vægt | 2000 |