Få mere at vide
Polypropylene Glycol 2000 Grade Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10764761 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10764761 1 L Amber glass bottle 1 L
1 options
Artikelnummer. 10764761 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/3694/15
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Farve Colorless
CAS 25322-69-4
Fysisk form Viscous liquid Liquid
Molekylær formel (C3H6O)n
MDL nummer MFCD00084446
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
Mængde 1 L
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
SMIL [H]OC(C)CO
IUPAC navn 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 134.18
PubChem CID 32881
Emballage Amber glass bottle