Få mere at vide
Polypropylenglykol 1.200
Artikelnummer. 11345097
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345097 50 g 50g
11335097 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040812.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134,175 g/mol
Bruges til at fremstille polyesterforbindelser, absorbere ekstra vand og opretholde fugt i visse lægemidler, kosmetik eller fødevarer og som basis for afisningsopløsninger. Propylenglycol bruges af den kemiske, fødevare- og farmaceutiske industri som frostvæske. Det er et opløsningsmiddel til madfarver og smagsstoffer og i maling- og plastindustrien. Propylenglycol bruges også til at skabe kunstig røg eller tåge, der bruges i brandslukningstræning og i teatralske produktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-69-4
Molekylær formel (C3H6O)n
MDL nummer MFCD00084446
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 32881
IUPAC navn 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMIL [H]OC(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polypropylene glycol 1000
Fysisk form Væske
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,diethyl ether and chloroform.
Mængde 50 g
Molekylvægt (g/mol) 134.18