Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen/Geolast Oliefri Dobbeltmembranpumpe
Shop alle Bürkle produkter
Flowhastighed:
16 l/min
Description
- Selvansugende
- Drift af trykluft min. 1,4 bar, max. 6,8 bar
- Maks. temperatur 66 °C
Specifications
Specifications
| Flowhastighed | 16 l/min |
| Applikationer | Slibende væske; Pumpe tyktflydende |
| Temperatur (metrisk) Maks | 66 °C |
| Drivenhed | Pneumatisk dobbelt |
| Maksimalt tryk | 6,8 bar |
| Materiale | Polypropylen, Geolastmembran |