Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polypropylene Gel Loading Tip
Artikelnummer. 15257546 Shop alle Cole-Parmer produkter
Volumen (metrisk):
1 til 200 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15257546
Brand: Cole-Parmer™ 2571310
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 200 μl
Farve Natural
Autoklaverbar Autoclavable
Til brug med (applikation) For DNA sequencing
Tip stil Gel Loading
Materiale Polypropylene