Få mere at vide
Brady™ Låseventil af polypropylen
Artikelnummer. p-8000074
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Bredde (metrisk):
120,1 mm
184,8 mm
224,1 mm
318,3 mm
405,1 mm
Højde (metrisk):
80 mm
141,7 mm
181 mm
276,2 mm
363,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10152604
Brand: Brady™ 065586
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne portventillås af polypropylen har et unikt knockout-center, der rummer OS og Y eller stigende spindelventiler. Lockout accepterer låse med bøjler op til 9,53 mm diameter. Faresedler på engelsk, spansk og fransk er inkluderet.
  • Vores portventilspærringer har et unikt knockout-center, der rummer OS og Y- eller ''stigende spindel''-ventiler.
  • Lockouts accepterer låse med sjækler op til 9,53 mm diameter.
  • Faresedler på engelsk, spansk og fransk er inkluderet.
Tekniske data
Produkttype Lågeventilspærring
Alternativt varenummer LÅSEVENTILSLÅSNINGER GVLO 2,5-5 BLÅ
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Brady Lågeventilspærringer
Diameter (engelsk) 5,2''
Diameter (engelsk) Sjækle 0,38 tommer.
Diameter (metrisk) 132.08 mm
Diameter (metrisk) sjækle 9.7 mm
Dimensioner (D x B x H) 50.80 x 184.80 x 141.70 mm
Dimensioner (L x B) 184.80 x 141.70 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 5,58 tommer.
Højde (metrisk) 141,7 mm
Inkluderer Faresedler på engelsk, spansk og fransk
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 7,28''
Bredde (metrisk) 184,8 mm