Få mere at vide
Brady™ Låseventil af polypropylen
Artikelnummer. 10672235 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Bredde (metrisk):
120,1 mm
184,8 mm
224,1 mm
318,3 mm
405,1 mm
Højde (metrisk):
80 mm
141,7 mm
181 mm
276,2 mm
363,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10672235 Grøn 405,1 mm 363,5 mm Hver
10152604 Blå 184,8 mm 141,7 mm Hver
10355484 Blå 120,1 mm 80 mm Hver
10483184 Blå 224,1 mm 181 mm Hver
10653955 Blå 318,3 mm 276,2 mm Hver
10040234 Blå 405,1 mm 363,5 mm Hver
10386574 Grøn 184,8 mm 141,7 mm Hver
10081104 Grøn 120,1 mm 80 mm Hver
10345714 Grøn 224,1 mm 181 mm Hver
10243784 Grøn 318,3 mm 276,2 mm Hver
10491064 Rød 405,1 mm 363,5 mm Hver
10142604 Rød 184,8 mm 141,7 mm Hver
10335714 Gul 120,1 mm 80 mm Hver
10462034 Gul 184,8 mm 141,7 mm Hver
10081344 Gul 224,1 mm 181 mm Hver
10654145 Gul 318,3 mm 276,2 mm Hver
10491254 Gul 405,1 mm 363,5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10672235 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065599
På lager
Denne portventillås af polypropylen har et unikt knockout-center, der rummer OS og Y eller stigende spindelventiler. Lockout accepterer låse med bøjler op til 9,53 mm diameter. Faresedler på engelsk, spansk og fransk er inkluderet.
  • Vores portventilspærringer har et unikt knockout-center, der rummer OS og Y- eller ''stigende spindel''-ventiler.
  • Lockouts accepterer låse med sjækler op til 9,53 mm diameter.
  • Faresedler på engelsk, spansk og fransk er inkluderet.
Tekniske data
Produkttype Lågeventilspærring
Alternativt varenummer LÅSEVENTILSLÅSNINGER GVLO 10-13 GRØN
Farve Grøn
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Brady Lågeventilspærringer
Diameter (engelsk) 13,96 tommer
Diameter (metrisk) 354.58 mm
Dimensioner (D x B x H) 76.20 x 405.10 x 363.50 mm
Dimensioner (L x B) 405.10 x 363.50 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 14,31 tommer.
Højde (metrisk) 363,5 mm
Inkluderer Faresedler på engelsk, spansk og fransk
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 15,95 tommer.
Bredde (metrisk) 405,1 mm