Få mere at vide
Brady™ Låseventil af polypropylen
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Bredde (metrisk):
120,1 mm
184,8 mm
224,1 mm
318,3 mm
405,1 mm
Højde (metrisk):
80 mm
141,7 mm
181 mm
276,2 mm
363,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Vores portventilspærringer har et unikt knockout-center, der rummer OS og Y- eller ''stigende spindel''-ventiler.
- Lockouts accepterer låse med sjækler op til 9,53 mm diameter.
- Faresedler på engelsk, spansk og fransk er inkluderet.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lågeventilspærring |
| Alternativt varenummer | LÅSEVENTILSLÅSNINGER GVLO 6,5-10 GRØN |
| Farve | Grøn |
| Materiale | Polypropylen |
| Certificeringer/compliance | OSHA 1910.147 |
| Oversigt | Brady Lågeventilspærringer |
| Diameter (engelsk) | 10,52 tommer |
| Diameter (metrisk) | 267.21 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 76.20 x 318.30 x 276.20 mm |
| Dimensioner (L x B) | 318.30 x 276.20 mm |
| Vis mere |