Få mere at vide
Buerkle™ Gastæt tøndepumpe polypropylen
Shop alle Bürkle produkter
Tilslutningstype:
Screw Connector with Lock Nut
Universalprop
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Den gastætte tøndepumpe muliggør lugtfri overførsel, eventuelle producerede dampe returneres fra beholderen, som skal fyldes til den originale beholder via gas-shuttle-røret
- Tøndepumpens universaladapter passer på beholderåbninger på 30 - 70 mm og lukker tæt
- Beholderskruesamlingerne kan skrues ind i beholderen med 3/4 tommer gevind og låsemøtrik
- Gastætte pumper bruges til stoffer, der har en stærk lugt som ammoniak
- Mellemberørende dele PP, PE og PVC
- Trinløst forlængeligt teleskoprør
- Til tøndedybder på 40 67 –cm
- To adaptere til originale beholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 200 ml/slag |
| Til brug med | Til stoffer med en stærk lugt |
| Dybde (metrisk) | 40 to 67 cm |
| Pumpens rørlængde | 1.2 m |
| Type | Gastæt tøndepumpe |
| Tromleåbningsdiameter | 34 mm til 70 mm |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 9001 |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Tilslutningstype | Universalprop |