Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylen gasprøveudtagningspære med 3-vejs stophane
Artikelnummer. 12902560
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12902560 250 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12902560 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F199570000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1274.85 DKK
    729.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 545.77 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Polypropylengasprøveudtagningspærer har polypropylenstophaner med fritdrejning Teflon™ PTFE stik
  • Ender accepterer 6,4 til 9,5 mm (¼ til ⅜ in.) ID slange.
  • Rørets krop er 5,1 cm (2 tommer) OD x 22,2 cm (8¾ i.) lang.
  • Stophaner er 6,4 cm (2½ i) lang.
  • Maksimalt anbefalet tryk er 15 psi.
  • Stophane har 4 mm lige boring stophane i den ene ende og 4 mm 3-vejs stophane i den anden ende
  • 3-vejs stophane tillader udgang af gas til to punkter
  • Samlet længde 32 cm (12½ i.)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Polypropylen
Type Gasprøvetagningspære
Inkluderer To stophaner
Længde (metrisk) 32 cm
Til brug med (udstyr) 6,4 til 9,5 mm ID Slanger
Mængde 1