Få mere at vide
VITLAB™ Polypropylen tragte
Artikelnummer. 10383761
Skift visning
Diameter (metrisk) stilk:
4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Diameter (metrisk) stilk unitSize
10383761 4 mm Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 10383761 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 41094
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Vitlab™ Polypropylentragt til dine behov for hælde i laboratoriet.
  • Klarhed
  • Hurtig flow på grund af en stejl 60° vinkel
  • Praktisk håndtag med løkke til ophæng.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 30mm
Kapacitet (metrisk) 6 mL
Diameter (metrisk) stilk 4 mm
Materiale Polypropylen
Vinkel 60°
Til brug med (applikation) Filtrering af prøver, til laboratoriepumper
Længde (metrisk) stilk 25mm
Mængde 24/Pk.