Få mere at vide
Buerkle™ Tragtstativ af polypropylen
Artikelnummer. 10057980 Shop alle Bürkle produkter
Holder:
2 tragte
4 tragte
Højde (metrisk):
480 mm
500 mm
Bredde (metrisk):
140 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10057980
Brand: Buerkle™ 96220200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et robust og stabilt tragtstativ, modstandsdygtigt over for kemikalier, brudsikkert og med trinløs højdejustering.
  • Fod af polypropylen, stativ i forkromet stål
  • Trinløs højdejustering med innovativt magnetkoncept
  • Er også et fremragende filterstativ
  • Ingen spændeskruer nødvendig
  • Justerer let og fleksibelt med én hånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 480 mm
Længde (metrisk) 300 mm
Bredde (engelsk) 5,51 tommer
Bredde (metrisk) 140 mm
Holder 2 tragte
Inkluderer 2-plads bund, stativstang, 2 tragtholdere, 2 standard tragtreduktioner
Produkttype Tragtstativ
Farve Hvid
Oversigt Tragtstativ til 2 tragte
Vægt (engelsk) 1.7 lb.
Vægt (metrisk) 0.8 kg