Få mere at vide
Kartell™ Tragtholdere af polypropylen
Artikelnummer. 10525811
Form:
Cirkulær
Hestesko
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10525811
Brand: Kartell™ 0026800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for holdbarhed og styrke. Kartell™ Polypropylentragtholdere understøtter en række forskellige tragttyper og størrelser.
  • Leveres med to oliven til tæt pasform på støttestænger
  • Fås i hesteskostil til større skilletragte og cirkulær stil til små tragte
  • Cirkulær holder kan bruges sammen med pulvertragte med skaftdiameter, der ikke overstiger 35 mm
  • Hesteskoholder
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Støttestang og tragte fra 25 til 170 mm, pulvertragte uden adapter
Materiale Polypropylen
Inkluderer 2 oliven til brug med stænger fra 8 til 14 mm, adapter til tragte helt ned til 25 mm
Antal stillinger Én
Mængde 1 stk.
Form Cirkulær
Type Tragtholder