Få mere at vide
Kartell™ Tragtholdere af polypropylen
Form:
Cirkulær
Hestesko
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen for holdbarhed og styrke. Kartell™ Polypropylentragtholdere understøtter en række forskellige tragttyper og størrelser.
- Leveres med to oliven til tæt pasform på støttestænger
- Fås i hesteskostil til større skilletragte og cirkulær stil til små tragte
- Cirkulær holder kan bruges sammen med pulvertragte med skaftdiameter, der ikke overstiger 35 mm
- Hesteskoholder
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Støttestang og tragte, især skilletragte, fra 125 til 1000 mm diameter |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | 2 oliven til brug med stænger fra 8 til 14 mm |
| Antal stillinger | Én |
| Mængde | 1 stk. |
| Form | Hestesko |
| Type | Tragtholder |