Få mere at vide
Brand™ Tragtholdere af polypropylen
Artikelnummer. 10099700 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Stillinger:
2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
10099700 2 Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10099700 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 148502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00 DKK
    511.97 DKK / Pakke med 5
    Spare 290.03 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Til at understøtte 2 tragte med en ydre topdiameter på 50 til 120 mm.
  • Monteres nemt på støttestænger med en udvendig diameter på 8 til 14 mm
  • Inklusiv låsemøtrik
  • Leveres i pakker af 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Stillinger 2
Til brug med (udstyr) 2 tragte
nr. pr. pakke 5/Pk.
Inkluderer Låsemøtrik