Få mere at vide
BRAND™ Polypropylentragt med riflet indre
Artikelnummer. p-8764001 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
65 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) stilk:
9 mm
11 mm
14 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Artikelnummer. 10140231
Brand: BRAND™ 148220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylen konstruktion. Kort bred stilk giver jævn, hurtig tragt.
  • Polypropylen konstruktion
  • Kort, bred stilk
  • Inkluderer indvendig fluting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 65 mm
Diameter (metrisk) stilk 9 mm
Materiale Polypropylen
Længde (metrisk) stilk 63 mm