Beskrivelse
- Polypropylen konstruktion
- Kort, bred stilk
- Inkluderer indvendig fluting
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 120 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 11 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) stilk | 85 mm |