Få mere at vide
BRAND™ Polypropylentragt med riflet indre
Artikelnummer. 10140231 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
65 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) stilk:
9 mm
11 mm
14 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Diameter (metrisk) stilk unitSize
10140231 65 mm 9 mm Pakke med 20
10433711 120 mm 11 mm Hver
10588901 150 mm 14 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10140231 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 148220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylen konstruktion. Kort bred stilk giver jævn, hurtig tragt.
  • Polypropylen konstruktion
  • Kort, bred stilk
  • Inkluderer indvendig fluting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 65 mm
Diameter (metrisk) stilk 9 mm
Materiale Polypropylen
Længde (metrisk) stilk 63 mm