Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglasstativer i fuld størrelse af polypropylen, 72 x 13 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15370430 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. 15370430
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Fisherbrand™ Reagensglasstativer i fuld størrelse af polypropylen, 72 x 13 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Fremstillet af polypropylen.
  • Giver god kemikalie- og varmebestandighed (0 til 110 °C)
  • Anbefales ikke til autoklavering
  • Støbte koordinater til rørorientering
  • Stabilt design til brug i vandbade
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Array 6 x 12
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Rør (13 mm), Rør (5 til 10 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 72
Form Dråbeformede åbninger
Hylder 3 Tiers
Stabelbar No
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (udstyr) 5 til 10 ml reagensglas
Mængde 8/Pk.
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 110 °C
Dimensioner (L x B x H) 104 x 202 x 59mm
Længde (metrisk) 104 mm
Bredde (metrisk) 202 mm
Højde (metrisk) 59 mm
Diameter (metrisk) åbning 13 mm