Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglasstativer i fuld størrelse af polypropylen, 72 x 16 mm
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Array | 6 x 12 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Magenta |
| Holder | Rør (16 mm), Rør (5 til 10 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 72 |
| Form | Dråbeformede åbninger |
| Hylder | 2 etager |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Vis mere |