Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglasstativer i fuld størrelse af polypropylen, 72 x 16 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15340440 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. 15340440
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Reagensglasstativer i fuld størrelse af polypropylen, 72 x 16 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Fremstillet af polypropylen.
  • Giver god kemikalie- og varmebestandighed (0 °C til 110 °C).
  • Anbefales ikke til autoklavering.
  • Støbte koordinater til rørorientering.
  • Stabilt design til brug i vandbade.
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation.
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Array 6 x 12
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grøn
Holder Rør (16 mm), Rør (5 til 10 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 72
Form Dråbeformede åbninger
Hylder 2 etager
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 5 til 10 ml reagensglas
Mængde 8 Pk.
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 110 °C
Dimensioner (L x B x H) 127 x 250 x 70 mm
Længde (metrisk) 127 mm
Længde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 250 mm
Bredde (engelsk) 9,8''
Højde (metrisk) 70 mm
Højde (engelsk) 2,8 tommer
Diameter (metrisk) åbning 16 mm