Få mere at vide
Fisherbrand™ Bølgeformede frysebokse af polypropylen
Artikelnummer. 15226996 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Holder:
Rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Holder unitSize
15226996 Rør Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15226996
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Holder længere end papkassealternativerne, der er modtagelige for at blødgøre og producere støv. Korrugerede polypropylen frysebokse kan fryse og tø flere gange uden problemer.
  • Fremstillet af polypropylen materiale
  • Nem selvsamlende kasser sendes fladpakket
  • Mere holdbare end kartonkasser, da de ikke er modtagelige for fugt
  • Reducerer risikoen for skimmelsvamp markant
  • Skillebånd følger med kasserne
  • Opbevares ned til temperaturer på -80 °C
Tekniske data
Celledelere Ja
Lukning inkluderet Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Neutral
Holder Rør
Materiale Bølget polypropylen
Stillinger 81
Form Firkant
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 1,5/2,0 ml rør
Mængde 10 Pk.
Temperaturområde (metrisk). -80 °C min.
Dimensioner (L x B x H) 133 x 133 x 51 mm
Længde (metrisk) 133 mm
Længde (engelsk) 5,2 tommer
Bredde (engelsk) 5,2''
Højde (engelsk) 2 tommer
Diameter (metrisk) Brønd 12 mm
Produkttype Opbevaringsboks til fryser
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 51 mm
Array 9 x 9
Bredde (metrisk) 133 mm