Få mere at vide
Fisherbrand™ Flydende mikrorørstativ af polypropylen
Artikelnummer. p-8010655 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
16 1,5/2,0 ml mikrorør
20 1,5/2,0 ml mikrorør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 13436959
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold mikrorør flydende i et vandbad eller skub ned i knust is for hurtig afkøling. Fisherbrand™ Flydende mikrorørstativer kan bruges på en bordplade, med vandbade eller i isbeholdere.
  • Aftagelige ben giver to muligheder:
    • Fastgør benene, så stativet står oprejst på bænken
    • Afmonter benene, så prøverne hurtigt kan springes ud ved at skubbe dem ned på en hvilken som helst overflade.
  • Mål 60 mm høj inklusive ben
  • Anbefales ikke til autoklavering
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Type Microfuge Rack
Holder 16 1,5/2,0 ml mikrorør
Inkluderer Aftagelige ben
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Længde (metrisk) 102 mm
Bredde (metrisk) 102 mm
Højde (metrisk) 60 mm