Få mere at vide
Fisherbrand™ Flydende mikrorørstativ af polypropylen
Artikelnummer. 13456959 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
16 1,5/2,0 ml mikrorør
20 1,5/2,0 ml mikrorør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
13456959 20 1,5/2,0 ml mikrorør Pakke med 4
13436959 16 1,5/2,0 ml mikrorør Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13456959
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hold mikrorør flydende i et vandbad eller skub ned i knust is for hurtig afkøling. Fisherbrand™ Flydende mikrorørstativer kan bruges på en bordplade, med vandbade eller i isbeholdere.
  • Aftagelige ben giver to muligheder:
    • Fastgør benene, så racket står oprejst på bordpladen
    • Afmonter benene, så prøverne hurtigt kan tages ud ved at trykke ned på en hvilken som helst overflade.
  • Mål 60 mm i højden inklusive ben
  • Anbefales ikke til autoklavering
Especificaciones
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Oversigt 98 mm dia.
Type Microfuge Rack
Holder 20 1,5/2,0 ml mikrorør
Inkluderer Aftagelige ben
Materiale Polypropylen
Form Rund
Højde (metrisk) 60 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.