Få mere at vide
Fisherbrand™ Flydende mikrorørstativ af polypropylen
Artikelnummer. 13436959 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
16 1,5/2,0 ml mikrorør
20 1,5/2,0 ml mikrorør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
13436959 16 1,5/2,0 ml mikrorør Pakke med 4
13456959 20 1,5/2,0 ml mikrorør Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13436959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 DKK
    153.47 DKK / Pakke med 4
    Spare 55.53 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold mikrorør flydende i et vandbad eller skub ned i knust is for hurtig afkøling. Fisherbrand™ Flydende mikrorørstativer kan bruges på en bordplade, med vandbade eller i isbeholdere.
  • Aftagelige ben giver to muligheder:
    • Fastgør benene, så racket står oprejst på bordpladen
    • Afmonter benene, så prøverne hurtigt kan tages ud ved at trykke ned på en hvilken som helst overflade.
  • Mål 60 mm i højden inklusive ben
  • Anbefales ikke til autoklavering
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Type Microfuge Rack
Holder 16 1,5/2,0 ml mikrorør
Inkluderer Aftagelige ben
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Længde (metrisk) 102 mm
Bredde (metrisk) 102 mm
Højde (metrisk) 60 mm