Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolbeholder af polypropylen
Artikelnummer. 11392184
Skift visning
Holder:
Rund bundflaske (25 ml)
Rundbundet kolbe (10 ml)
Rundbundet kolbe (250 ml)
Rundbundet kolbe (500 ml)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11392184 Rundbundet kolbe (500 ml) -
10406162 Rundbundet kolbe (250 ml) -
11352184 Rundbundet kolbe (10 ml) Pakke med 3
11362184 Rund bundflaske (25 ml) Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11392184 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F389512012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00 DKK
    279.63 DKK / Pakke med 3
    Spare 88.37 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Disse unikke holdere er perfekte til at holde runde og tilspidsede bundkolber oprejst.
  • Indvendig væg har en let tilspidsning til den åbne bund; gør det muligt for en række forskellige kolbeformer og størrelser at passe ind i en holder
  • Bred bund holder kolberne stabile
  • Sideslidser kan bruges som skuevinduer
  • Støbt af polypropylen plast; holdbar og nem at rengøre
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Holder Rundbundet kolbe (500 ml)
Materiale Polypropylen
Mængde 3 Pakke
Temperaturområde (metrisk). 121 °C
Produkttype Flaskeholder