Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolbeholder af polypropylen
Disse unikke holdere er perfekte til at holde runde og tilspidsede bundkolber oprejst.
Brand:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F38951-2002
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11362184
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Inside wall has a slight taper to the open bottom; allows a variety of flask shapes and sizes to fit into one holder
  • Wide base keeps flasks stable
  • Side slots can be used as sight windows
  • Molded from polypropylene plastic; durable and easy to clean
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
Tekniske data
Tekniske data
Flask Holder
Red
Polypropylene
121°C
Autoclavable
Round Bottom Flask (25 mL)
3 Pack
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolbeholder af polypropylen > For Use With: 25mL Round Bottom Flask