Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolbeholder af polypropylen
Artikelnummer. 11352184 Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Rundbundet kolbe (10 ml)
Rundbundet kolbe (25 ml)
Rundbundet kolbe (250 ml)
Rundbundet kolbe (500 ml)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 11352184
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F389512000
Disse unikke holdere er perfekte til at holde runde og tilspidsede bundkolber oprejst.
  • Inside wall has a slight taper to the open bottom; allows a variety of flask shapes and sizes to fit into one holder
  • Wide base keeps flasks stable
  • Side slots can be used as sight windows
  • Molded from polypropylene plastic; durable and easy to clean
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
Tekniske data
Produkttype Flask Holder
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Red
Holder Rundbundet kolbe (10 ml)
Materiale Polypropylene
Mængde 3 Pack
Temperaturområde (metrisk). 121°C