Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolbeholder af polypropylen
Artikelnummer. 10406162
Skift visning
Holder:
Rund bundflaske (25 ml)
Rundbundet kolbe (10 ml)
Rundbundet kolbe (250 ml)
Rundbundet kolbe (500 ml)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10406162 Rundbundet kolbe (250 ml) -
11392184 Rundbundet kolbe (500 ml) -
11352184 Rundbundet kolbe (10 ml) Pakke med 3
11362184 Rund bundflaske (25 ml) Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10406162 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F389512010
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Disse unikke holdere er perfekte til at holde runde og tilspidsede bundkolber oprejst.
  • Indvendig væg har en let tilspidsning til den åbne bund; gør det muligt for en række forskellige kolbeformer og størrelser at passe ind i en holder
  • Bred bund holder kolberne stabile
  • Sideslidser kan bruges som skuevinduer
  • Støbt af polypropylen plast; holdbar og nem at rengøre
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Holder Rundbundet kolbe (250 ml)
Materiale Polypropylen
Mængde 3 Pakke
Temperaturområde (metrisk). 121 °C
Produkttype Flaskeholder