Få mere at vide
Buerkle™ Faste rørdyser med udvendigt gevind
Artikelnummer. 10457863 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
13 mm dysediameter
16 mm dysediameter
20 mm dysediameter
25 mm dysediameter
Dyse: 20 mm
Bredde (metrisk):
8 mm
10 mm
13 mm
19 mm
20 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Bredde (metrisk)
10457863 20 mm dysediameter 20 mm
10015000 13 mm dysediameter 8 mm
10695791 16 mm dysediameter 10 mm
16205222 Dyse: 20 mm 13 mm
11921481 25 mm dysediameter 19 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10457863 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 85453420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.15 DKK
    15.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 0.70 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Slangemundstykke fremstillet af polypropylen med kraftigt udvendigt gevind.
  • Til brug med polypropylen kugleventiler til tønder med gevindforbindelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer
Diameter (metrisk) 20 mm dysediameter
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Emballagemængde 20/Skala
Bredde (metrisk) 20 mm
Farve Gray
Produkttype Rørmundstykke