Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen film frysebokse
Artikelnummer. p-8272039 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Hvid
Lilla
Lysegrøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15610785
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder ud af papkasser, der er modtagelige for at blødgøre og producere støv med polypropylenfilmkonstruktion. Fisherbrand™ Polypropylen film frysebokse giver et langt mere omkostningseffektivt alternativ til polycarbonatkasser.
  • Polypropylenkonstruktion reducerer risikoen for skimmelsvamp markant
  • Nem selvsamlende kasser sendes fladpakket
  • Mere holdbare end kartonkasser, da de ikke er modtagelige for fugt
  • Skillebånd følger med kasserne
  • Opbevares ned til temperaturer på– 80 °C
  • Kan bruges i mekaniske frysere og kar ned til– °196 C (kun dampfase)
Tekniske data
Anti-rotation Ja
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Type Fryseboks
Holder 81 (1,5 til 2 ml rør)
Inkluderer Afdelere
Maks. Temperatur (metrisk) -80 °C
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Mængde 10/Pk.
Rør Array 9 x 9
Tåler temperatur (metrisk) Ned til -80 °C
Dimensioner (L x B x H) 125 x 125 x 49 mm
Længde (metrisk) 125 mm
Bredde (metrisk) 125 mm
Højde (metrisk) 49 mm
Diameter (metrisk) Brønd 12.1 mm
Vægt (metrisk) 1.03 kg