Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen film frysebokse
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Hvid
Lilla
Lysegrøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Polypropylenkonstruktion reducerer risikoen for skimmelsvamp markant
- Nem selvsamlende kasser sendes fladpakket
- Mere holdbare end kartonkasser, da de ikke er modtagelige for fugt
- Skillebånd følger med kasserne
- Opbevares ned til temperaturer på– 80 °C
- Kan bruges i mekaniske frysere og kar ned til– °196 C (kun dampfase)
Tekniske data
Tekniske data
| Anti-rotation | Ja |
| Farve | Lysegrøn |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Firkant |
| Type | Fryseboks |
| Holder | 81 (1,5 til 2 ml rør) |
| Inkluderer | Afdelere |
| Maks. Temperatur (metrisk) | -80 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -196 °C |
| Mængde | 10/Pk. |
| Vis mere |