Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen film frysebokse
Artikelnummer. 15610785 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Lilla
Lysegrøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
15610785 Hvid Pakke med 10
15620785 Blå Pakke med 10
15630785 Lysegrøn Pakke med 10
15640785 Lilla Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15610785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    649.00 DKK
    488.91 DKK / Pakke med 10
    Spare 160.09 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder ud af papkasser, der er modtagelige for at blødgøre og producere støv med polypropylenfilmkonstruktion. Fisherbrand™ Polypropylen film frysebokse giver et langt mere omkostningseffektivt alternativ til polycarbonatkasser.
  • Polypropylenkonstruktion reducerer risikoen for skimmelsvamp markant
  • Nem selvsamlende kasser sendes fladpakket
  • Mere holdbare end kartonkasser, da de ikke er modtagelige for fugt
  • Skillebånd følger med kasserne
  • Opbevares ned til temperaturer på– 80 °C
  • Kan bruges i mekaniske frysere og kar ned til– °196 C (kun dampfase)
Tekniske data
Anti-rotation Ja
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Type Fryseboks
Holder 81 (1,5 til 2 ml rør)
Inkluderer Afdelere
Maks. Temperatur (metrisk) -80 °C
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Mængde 10/Pk.
Rør Array 9 x 9
Tåler temperatur (metrisk) Ned til -80 °C
Dimensioner (L x B x H) 125 x 125 x 49 mm
Længde (metrisk) 125 mm
Bredde (metrisk) 125 mm
Højde (metrisk) 49 mm
Diameter (metrisk) Brønd 12.1 mm
Vægt (metrisk) 1.03 kg