Få mere at vide
Ark Plas Products™ Polypropylen hun Luer lugs
Beskrivelse
- Naturlige polypropylen luer propper
- Med modhager designet uden skillelinje til pålidelig, lækagefri brug med en bred vifte af medicinske og laboratorieinstrumenter, inklusive sprøjtespidser og kanyler eller stophaner og nåle
- Støbt i nyt, parti-sporbart materiale
- Ark-Plas Luer fittings omfatter et stort udvalg af både han- og hun-luere, der fås i låse- eller glidespidsvarianter, såvel som låseringe, skotluere til panelmontering, luere med gevind, adaptere og stik
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 594-1 og 594-2 standarder, RoHS-kompatibel, USP Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, Dyrederivatfri, DEHP-fri, BPA-fri certificeret |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Fleksible rør- eller gevindåbninger |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -17 °C |
| Emballagemængde | 25/Pk. |
| Port størrelse | 1/16 tommer. Barb |
| Farve | Neutral |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 135 °C |
| Vis mere |