Få mere at vide
Masterflex™ Polypropylen Luer Fitting
Artikelnummer. p-8004505
Til brug med:
Passer hun-luer til 3/16 in. slangemodhager
Passer til han-luer til hun-luer
Passer til hun luer x 1/16 in. slange modhage
Passer til hun luer x 1/4-28 UNF bundtætningsgevind
Passer til hun luer x hun luer adapter
Passer til hun-luer til 1/16 tomme lavprofil halvstiv slange med modhage
Passer til hun-luer x 1/8'' slangemodhage
Passer til hun-luer x 3/32'' slangemodhageadapter
Passer til hun-luer x 5/32'' slangemodhageadapter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 15257086
Brand: Masterflex™ 4550850
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre procesintegritet med fuld materialesporbarhed. Cole-Parmer™ Polypropylen Luer Fittings er ideelle til en række kritiske applikationer, herunder sprøjter eller små slanger. Disse beslag inspiceres for at være fri for forurenende stoffer og er fuldt sporbare.
Alle dele opfylder snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed.
  • Vælg mellem en række størrelser, ⁄1 16 til ⁄1 4 , med en række tilslutningsmuligheder
  • Fremstillet af 100 % jomfruelige råvarer i et klasse 100.000 miljø
  • I overensstemmelse med ISO 594-1 standarder
  • Fremstillet af dyrefri naturlig polypropylen
  • Møder USP Klasse VI specifikationer• Meget god kemikalieresistens
  • Max temperatur 190 °F
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Til brug med Passer til hun luer x 1/16 in. slange modhage
Til brug med (applikation) Ideel til en række anvendelser, herunder sprøjter eller små slanger
Emballagemængde 25 stk
Produkttype Kvinde Luer Fitting