Få mere at vide
Masterflex™ Polypropylen Luer Fitting
Til brug med:
Passer hun-luer til 3/16 in. slangemodhager
Passer til han-luer til hun-luer
Passer til hun luer x 1/16 in. slange modhage
Passer til hun luer x 1/4-28 UNF bundtætningsgevind
Passer til hun luer x hun luer adapter
Passer til hun-luer til 1/16 tomme lavprofil halvstiv slange med modhage
Passer til hun-luer x 1/8'' slangemodhage
Passer til hun-luer x 3/32'' slangemodhageadapter
Passer til hun-luer x 5/32'' slangemodhageadapter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity.
- Choose from a range of sizes, 1⁄16" to 1⁄4", with a variety of connection options
- Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100,000 environment
- In compliance with ISO 594-1 standards
- Manufactured of animal-free natural polypropylene
- Meets USP Class VI specifications • Very good chemical resistance
- Max temperature 190°F
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylene |
| Til brug med | Passer til hun-luer til 1/16 tomme lavprofil halvstiv slange med modhage |
| Til brug med (applikation) | Ideal for a variety of applications, including syringes or small tubing |
| Emballagemængde | 25 Pack |
| Produkttype | Female Luer Fitting |