Få mere at vide
Masterflex™ Polypropylen Luer Fitting
Til brug med:
Passer hun-luer til 3/16 in. slangemodhager
Passer til han-luer til hun-luer
Passer til hun luer x 1/16 in. slange modhage
Passer til hun luer x 1/4-28 UNF bundtætningsgevind
Passer til hun luer x hun luer adapter
Passer til hun-luer til 1/16 tomme lavprofil halvstiv slange med modhage
Passer til hun-luer x 1/8'' slangemodhage
Passer til hun-luer x 3/32'' slangemodhageadapter
Passer til hun-luer x 5/32'' slangemodhageadapter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Alle dele opfylder snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed.
- Vælg mellem en række størrelser, ⁄1 16 til ⁄1 4 , med en række tilslutningsmuligheder
- Fremstillet af 100 % jomfruelige råvarer i et klasse 100.000 miljø
- I overensstemmelse med ISO 594-1 standarder
- Fremstillet af dyrefri naturlig polypropylen
- Møder USP Klasse VI specifikationer• Meget god kemikalieresistens
- Max temperatur 190 °F
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Passer til han-luer til hun-luer |
| Til brug med (applikation) | Ideel til en række anvendelser, herunder sprøjter eller små slanger |
| Emballagemængde | 25 stk |
| Produkttype | Luer Adapter Albue |