Få mere at vide
Masterflex™ Polypropylen hun Luer skotfitting
Artikelnummer. 15253265
Til brug med:
Passer til 1/4-28 UNF gevind til 1/16 in. slangemodhager
Passer til 1/4-28 UNF gevind til 1/8'' slangemodhage
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 15253265
Brand: Masterflex™ 4550830
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Til brug med Passer til 1/4-28 UNF gevind til 1/16 in. slangemodhager
Til brug med (applikation) Ideel til en række anvendelser, herunder sprøjter eller små slanger
Emballagemængde 25 stk
Produkttype Hun Luer skotfitting