Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen F-bund 384 brønds mikroplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8004503 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Hvid, Ryd bund
White, Clear Bottom
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Sterile
Mængde:
240/Pk.
80/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 80
Artikelnummer. 10065283
Brand: Eppendorf™ 0030621107
Kun null tilbage
Tekniske data
Format Standard
Array 16 x 24
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid, Ryd bund
Materiale Polypropylen
Antal Wells 384
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Mængde 80/Pk.