Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen F-bund 384 brønds mikroplade
Artikelnummer. 10065283 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Hvid, Ryd bund
Hvid, klar bund, Clear Bottom
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Mængde:
240/pakke
80 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 80
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Mængde unitSize
10065283 Hvid, Ryd bund Ikke steril 80 stk./pakke Pakke med 80
10380554 Hvid, klar bund, Clear Bottom Ikke-steril 240/pakke Pakke med 240
10095043 Hvid, klar bund, Clear Bottom Steril 240/pakke Pakke med 240
10723814 Hvid, Ryd bund Steril 80 stk./pakke Pakke med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10065283 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030621107
Kun null tilbage
Tekniske data
Format Standard
Array 16 x 24
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid, Ryd bund
Materiale Polypropylen
Antal Wells 384
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Mængde 80 stk./pakke