Få mere at vide
Brady™ Polypropylen ekstra klamper til 480/600V lockout
Artikelnummer. 11761346 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11761346 Rød 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 11761346 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065406
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Klamper clipses nemt fast i bunden af klemmeafbryderlåseanordninger.
  • Sikrer positiv tilbageholdenhed for afbrydere med lange, glidende kontaktkast
  • Polypropylen
Tekniske data
Produkttype Ekstra klamper
Alternativt varenummer LOCKOUT CLEAT 480/600 VOLT GENEREL BRUG
Farve Rød
Oversigt Ekstra klamper til 480/600V lockout
Til brug med (udstyr) Til 480/600V Lockout
Mængde 6 Pk.